Learn More
BINDER™ Kalibrierung Druck
BINDER™-Kalibrierservice 1 P Druckservice für die Verwendung mit Vakuumtrocknungskammern VD und VDL
Marke:  BINDER™ DL30-0410
Artikelnummer. 17383703
  • 146.23 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Add to basket
Description
Description
  • Der Kalibrierservice umfasst das Prüfzertifikat für den Druck
  • Kalibrierung der Druckanzeige auf einen bestimmten Wert
  • Inklusive Zertifikat
Specifications
Specifications
Digitale Kalibrierdruckanzeige – einschließlich Zertifikat, Messung bei vorgegebenem Druck, Bereich 20–900 Mbar
Calibration Certificate
20 to 900 Mbar
BINDER Kammern Serie VD, VDL
Digital
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BINDER™ Kalibrierung Druck > BINDER Geräte der Serien VD, VDL