Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur
The calibration certificate includes temperature measurement at different measuring points or set values for the Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers.
110.00 CHF - 1630.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Serie FP Avantgarde.Line Trocknungs- und Wärmeschränke |
---|---|
Dauer | 1 Jahr |
Produkttyp | Kalibrierzertifikat( Temperatur) |
Produktlinie | BINDER™ FP Avantgarde.Line |
Service Offering | Funktionsqualifizierung |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17804461
|
BINDER™
8012-2227 |
Services Included: Measurement in the center of chamber at specified temperature |
415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17814461
|
BINDER™
8012-2228 |
Temperaturmesszertifikat |
1250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17824461
|
BINDER™
8012-2229 |
Temperaturmesszertifikat |
1630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17834461
|
BINDER™
8012-2230 |
Temperaturmesszertifikat |
984.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17844461
|
BINDER™
8012-2231 |
Eine weitere Testtemperatur für erweiterte Testmessungen |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Measurement at specified temperature
- Including certificate
- Various points of measurement
- Accessory for Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers
Spezifikation
Serie FP Avantgarde.Line Trocknungs- und Wärmeschränke | |
Kalibrierzertifikat( Temperatur) | |
Funktionsqualifizierung |
1 Jahr | |
BINDER™ FP Avantgarde.Line |