missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Calibration Buffer pH 6.86, Hanna Instruments™ Artikelnummer.: 11524297
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Calibration Buffer pH 6.86, Hanna Instruments™

Artikelnummer. 11524297
500 mL, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11524297

Marke: Hanna Instruments HI7006L

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Farblos
pH 6.86
Physikalische Form Liquid
Menge 500 mL
Lösungstyp Buffer
Zusammensetzung Aqueous Buffer Solution
Geruch Odorless
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Calibration Buffer pH 6.86, Hanna Instruments™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt