Learn More
Novex™ Calyculin A
Calculin A
Marke:  Novex™ PHZ1044
332.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10079362
  • 498.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Calyculin A ist ein strukturell einzigartiges Meerestoxin mit potenter und spezifischer Proteinphosphatase-hemmender Aktivität. Diese Verbindung hemmt PP2A mit ähnlicher Potenz wie Okadainsäure, PP1 jedoch mit einer 10- bis 100-fach größeren Potenz.
Format/Formulierung: Lyophilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
5519
TLC
PP2A- und PP1-Phosphatasen
Phosphatase-Inhibitor
25 μg
1009,2 Da
Trockeneis
Unsteril
Chemisch
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer77068355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1044
Chargennummer77004872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1044
Chargennummer77623078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1044
Chargennummer77765412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1044
Chargennummer77827813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1044
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novex™ Calyculin A > 25 μg