Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, Puriss., gemäß analytischer NF-Spezifikation, E 516, 99.0-101.0 % (Anhydrid-basiert), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumsulfatdihydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | CaSO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 172.17 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 101 % (basierend auf wasserfreier Substanz) |
Güte | puriss. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumsulfat-Dihydrat, Puriss., gemäß analytischer NF-Spezifikation, E 516, 99.0-101.0 % (Anhydrid-basiert), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur