Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, reinst, SLR, gefällt, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10755131
Calciumsulfat-Dihydrat, reinst, SLR, gefällt, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10755131
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Click to view available options
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10755131
Marke: Fisher Chemical C/2320/53
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 10101-41-4
Farbe Weiß
pH 7
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel CaH4O6S
MDL-Nummer 149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Calciumdihydratsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
Formelmasse 172.17g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Name des Produkts
Calciumsulfat-Dihydrat, reinst, SLR, gefällt, Fisher Chemical >