Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
73.87 CHF - 231.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10101-41-4 |
---|---|
Summenformel | CaH4O6S |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.16 |
MDL-Nummer | MFCD00149625 |
InChI-Schlüssel | PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone |
PubChem CID | 24928 |
ChEBI | CHEBI:32583 |
IUPAC-Name | Calcium; Sulfat; Dihydrat |
SMILES | O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12045390
|
Thermo Scientific Acros
446380010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
73.87 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12055390
|
Thermo Scientific Acros
446380050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
231.15 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10101-41-4 | |
172.16 | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
24928 | |
Calcium; Sulfat; Dihydrat |
CaH4O6S | |
MFCD00149625 | |
calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone | |
CHEBI:32583 | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Calcium sulfate dihydrate | |
98% min. (Complexometry) | |
CaSO4·2H2O | |
calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium; Sulfat; Dihydrat | |
24928 | |
172.17 | |
Extrarein |
10101-41-4 | |
CaH4O6S | |
MFCD00149625 | |
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
172.16 | |
CHEBI:32583 | |
≥98% |