Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10101-41-4 | CaH4O6S | 172.16 g/mol
46.70 CHF - 153.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer MFCD00149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
IUPAC-Name Calcium; Sulfat; Dihydrat
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12675137
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
448031000
100 g Kunststoffflasche
46.70 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12685137
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
448035000
500 g Kunststoffflasche
153.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Calciumsulfat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals