Learn More
Calciumsulfat, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
37.85 CHF - 963.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-Name Calcium; Sulfat
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10308310
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217521000
100 g Kunststoffflasche
37.85 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10771614
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217525000
500 g Kunststoffflasche
116.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11924251
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217520025
2.5 kg Kunststoffflasche
257.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15119253
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
217520100
10 kg Kunststofftrommel
963.00 CHF
10 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-900-3
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Calciumsulfat, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals