Learn More
Calciumstearat, Thermo Scientific Chemicals
Imprägnierungs- und Trennmittel, Stabilisator für PVC, Schmiermittel, Konditionierungsmittel
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 039423.A7
195.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11318208
  • 208.00 CHF / 5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Used as a stabilizer and a lubricant in rigid PVC processing, PVC compounding and moulding, in leather cloth manufacturing. It is used as a lubricant, in iron wire drawing and used as an anti caking agent in detergent Cakes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumstearat, Thermo Scientific Chemicals > 5 kg