Learn More
Calciumstearat, 5.9 bis 7.1 % (Ca), Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13585040
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumstearat, 5.9 bis 7.1 % (Ca), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13585040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 13585040
Marke: Thermo Scientific Acros 449720010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-23-0
Summenformel C36H70CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 607.02
MDL-Nummer MFCD00036390
InChI-Schlüssel CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearatesMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15324
IUPAC-Name Calcium; Octadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium stearate
Schmelzpunkt 145°C to 160°C
Namenshinweis 6.4 to 7.4% (Ca)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Merck Index 15,1705
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 607.02
Reinheit (%) 6.4 to 7.4% (Ca)
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0462746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Artikelnummer449720010
ChargennummerA0432346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Artikelnummer449720050,449720010
ChargennummerA0458497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Artikelnummer449720050,449720010
ChargennummerA0454485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer449720050,449720010
ChargennummerA0450510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer449720010
Produktidentifikator
  • Calcium stearate
Name des Produkts
Calciumstearat, 5.9 bis 7.1 % (Ca), Pulver, Thermo Scientific Chemicals >