Learn More
Calcium-Standardlösungskonzentrat, 400 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Marke:  Reagecon 5000800C
Menge 100 ml
Artikelnummer. 11792048
  • 149.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Spezifikation
100 ml
400 ppm
100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer580C24H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number5000800C
Chargennummer580C23F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2023 Catalog Number5000800C
Chargennummer580C22F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2022 Catalog Number5000800C
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calcium-Standardlösungskonzentrat, 400 ppm, Reagecon™ > Menge:100 ml