Learn More
Calciumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12942095
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12942095
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12942095
Marke: Fisher Chemical A 009 100
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1110371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 Catalog NumberA 009 100
Chargennummer1092910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberA 009 100
Chargennummer1041946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 009 100
Chargennummer1011183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 009 100
Chargennummer1011978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 009 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >