Learn More
Calciumpropionat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium propionate |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.9 to 9.0 (10% soln.) |
Verlust bei Trocknung | 4% max. (105°C, 2 Hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (on dry substance) (Complexometry) |
Verpackung | Plastikeimer |
Strukturformel | (CH3CH2COO)2Ca |
Menge | 5 kg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium propionate
Name des Produkts
Calciumpropionat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur