Learn More
Calciumphosphat, dibasisch, Dihydrat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-77-7 | CaHO42H2O | 172.09 g/mol
48.34 CHF - 162.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-77-7
Summenformel CaHO42H2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.09
MDL-Nummer MFCD00149621
InChI-Schlüssel XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
IUPAC-Name Calcium; Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10549423
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
389830010
1 kg Kunststoffflasche
48.34 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10330584
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
389830050
5 kg Kunststofftrommel
162.81 CHF
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Calciumphosphat, dibasisch, Dihydrat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals