Learn More
Calciumphosphat, 96 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12065390
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-87-4
Summenformel Ca3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 310.18
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC-Name Tricalcium;diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate
Schmelzpunkt 1670.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Complexometry)
Strukturformel Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Formelmasse 310.18
Reinheit (%) 96%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number446390050,446390010
ChargennummerA0457672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number446390050,446390010
ChargennummerA0454550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number446390050,446390010
ChargennummerA0392821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number446390050,446390010
ChargennummerA0397082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number446390050,446390010
Produktidentifikator
  • Calcium phosphate
Name des Produkts
Calciumphosphat, 96 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >