Learn More
Calciumoxid, Puratronic, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
69.35 CHF - 3055.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1305-78-8 |
---|---|
Summenformel | CaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 56.08 |
MDL-Nummer | MFCD00010911 |
InChI-Schlüssel | BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx |
PubChem CID | 14778 |
ChEBI | CHEBI:31344 |
SMILES | [O--].[Ca++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11350929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010684.04 |
2 g |
69.35 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11370929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010684.09 |
10 g |
187.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11360929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010684.18 |
50 g |
706.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11390929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010684.30 |
250 g |
3055.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Calcium oxide has wide-ranging utility in industry. It is used in making porcelain, cements, mortars, and glass. It is also employed in flue-gas desulfurization in power plants, purifying sugar, drying the solvents/reagents, preparing bleaching powder, calcium carbide, and calcium cyanamide. It also finds use in water softeners, chemical recovery at Kraft pulp mills, biodiesel production, and in petroleum industry for the detection of traces of water. In agriculture it is used to restore the pH of acidic soils (liming). It is useful as a basic catalyst & acid scavenger in several organic transformations, for example, in Arndt-Eistert Synthesis of alpha-diazoketones, synthesis of heterocycles and oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1305-78-8 | |
56.08 | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
14778 | |
[O--].[Ca++] |
CaO | |
MFCD00010911 | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
CHEBI:31344 |
Spezifikation
2850°C | |
2572°C | |
Weiß | |
99.998% (Metal basis) | |
MFCD00010911 | |
Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol. Soluble in glycerol. | |
[O--].[Ca++] | |
56.08 | |
CHEBI:31344 | |
Geruchsneutral | |
Air and moisture sensitive | |
3.37 |
Calcium oxide | |
1305-78-8 | |
Pulver | |
CaO | |
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx | |
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N | |
Oxocalcium | |
14778 | |
56.08 | |
1.83 | |
White powder |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-138-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EW3100000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : Empfindlich gegen Luft und Feuchtigkeit
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern