Learn More
Calciumoxalat-Monohydrat, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11322108
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumoxalat-Monohydrat, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11322108
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013007.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-28-5
Summenformel C2H2CaO5
Molekulargewicht (g/mol) 146.11
MDL-Nummer MFCD00150039
InChI-Schlüssel LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC-Name Calcium;diacetat;hydrat
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium oxalate monohydrate
Schmelzpunkt 200°C
Namenshinweis H2O at 200°
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 146.11 (128.10 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Dichte 2.12 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT29K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Artikelnummer013007.06,013007.14
ChargennummerR05J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Artikelnummer013007.06,013007.14
ChargennummerX26H052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer013007.06,013007.14
ChargennummerT16F033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer013007.06,013007.14
Chargennummer24845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer013007.06,013007.14
Name des Produkts
Calciumoxalat-Monohydrat, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >