Learn More
Calciumiodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11315907
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumiodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315907
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11315907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043674.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Calcium iodide is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-68-8
Summenformel CaI2
Molekulargewicht (g/mol) 293.887
MDL-Nummer MFCD00010910
InChI-Schlüssel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC-Name Calcium;diiodid
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1100°C
Chemischer Name oder Material Calcium iodide
Schmelzpunkt 784°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 293.89
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Aussehen Off-white to pale yellow powder or beads
Dichte 3.95 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number043674.14,043674.36,043674.22
ChargennummerX12I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number043674.14,043674.36,043674.22
ChargennummerN14G006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2022 Catalog Number043674.14,043674.36,043674.22
ChargennummerT01G006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog Number043674.14,043674.36,043674.22
ChargennummerZ02H044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043674.14,043674.36,043674.22
Name des Produkts
Calciumiodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >