Learn More
Calciumhypochlorit, tech., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15431817
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumhypochlorit, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431817
1 kg
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 15431817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042548.0B
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung in Deodorants, Oxidationsmitteln, Bleichmitteln
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-54-3
Summenformel CaCl2O2
MDL-Nummer MFCD00010900
InChI-Schlüssel ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hypochlorite
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Weiß
Physikalische Form granular
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln..
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
IUPAC-Name Calcium-Dihypochlorit
Molekulargewicht (g/mol) 142.98
Formelmasse 142.98
Aussehen White granular powder
Dichte 2.35 g/cm3 (at 20°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hypochlorite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium hypochlorite
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumhypochlorit, tech., Thermo Scientific Chemicals >