Learn More
Calciumhydroxid, ACS, 95.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316978
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumhydroxid, ACS, 95.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316978
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11316978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014662.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Luftempfindlich
Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materialsCalcium hydroxide is used as a flocculant in water and sewage treatment. It is also used in fresh water treatment to raise the pH of the water thereby controlling the corrosion of pipes. It is widely used in the production of calcium stearate. It is an active ingredient in whitewash, mortar and plaster. This compound is also used in the petroleum refining industry for the preparation of additives to oils and in the preparation of dry mixes for painting and decorating. It finds application as an antifungal and antimicrobial preservative for vegetables in storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Mörtel, Putze, Zemente, Gasproduktion zur Ammoniakbeseitigung, in Schmierstoffen, Wasserenthärtung, Petrochemie, Bodenverbesserer, Pflastermaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydroxide
Namenshinweis For ACS analysis
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 95.0% min.
Strukturformel Ca(OH)2
UN-Nummer UN3262
Merck Index 14,1673
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Soluble in glycerol,acids; Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Calcium; Dihydroxid
Formelmasse 74.09
Reinheit (%) ≥95.0%
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Aussehen White powder
Dichte 2.24 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium hydroxide
Name des Produkts
Calciumhydroxid, ACS, 95.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >