Learn More
Calciumhydroxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 2850.0°C |
Chemischer Name oder Material | Calcium hydroxide |
Schmelzpunkt | 580.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Amorphes Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Complexometry) |
Strukturformel | Ca(OH)2 |
Merck Index | 15, 1675 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467923 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0467176 | Analysenzertifikat | 28/10/2024 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0457434 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0457218 | Analysenzertifikat | 25/10/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
A0456734 | Analysenzertifikat | 06/10/2023 | 219180100,219180010,219181000,219180025,219185000 |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium hydroxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.