Learn More
Calciumhydrid, grobes Pulver, ca. 92 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11441980
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumhydrid, grobes Pulver, ca. 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441980
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11441980
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16242.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciumchlorid wird als effizientes Trocknungsmittel für aprotische basenstabile Lösungsmittel wie Ether und tertiäre Amine eingesetzt. Es ist ein nützliches Trocknungsmittel bei der Synthese von Aldehyd-Enaminen mit hoher Ausbeute und Reinheit.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Reagiert heftig mit Wasser und setzt Wasserstoffgas frei. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Halogenen, Wasser und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-78-8
Summenformel CaH2
MDL-Nummer MFCD00010897
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydride
Schmelzpunkt 600°C (decomposition)
Physikalische Form Grobes Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN1404
Merck Index 14,1672
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formelmasse 42.1
Reinheit (%) ∼92%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer62500173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA16242.30,A16242.0B,A16242.18
ChargennummerA0417753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA16242.30,A16242.0B,A16242.18
ChargennummerA0458367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA16242.30,A16242.0B,A16242.18
ChargennummerA0438173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerA16242.30,A16242.0B,A16242.18
ChargennummerA0431108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerA16242.30,A16242.0B,A16242.18
Name des Produkts
Calciumhydrid, grobes Pulver, ca. 92 %, Thermo Scientific Chemicals >