Learn More
Calciumhydrid, 90 bis 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313517
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumhydrid, 90 bis 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313517
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11313517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 019106.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-78-8
Summenformel CaH2
MDL-Nummer MFCD00010897
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydride
Schmelzpunkt 600°C (decomposition)
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 90-95%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formelmasse 42.1
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.9
Name des Produkts
Calciumhydrid, 90 bis 95 %, Thermo Scientific Chemicals >