Learn More
Calciumformiat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10490831
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumformiat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490831
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 10490831
Marke: Thermo Scientific Acros 403830010
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 544-17-2 | C2H2CaO4 | 130.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 544-17-2
Summenformel C2H2CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 130.11
MDL-Nummer MFCD00036108
InChI-Schlüssel CBOCVOKPQGJKKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium formate, calcium diformate, formic acid, calcium salt, calcoform, unii-np3jd65npy, mravencan vapenaty czech, calcium formate ca hco2 2, formic acid calcium salt, np3jd65npy, formic acid, calcium salt 2:1
PubChem CID 10997
ChEBI CHEBI:81851
IUPAC-Name Calcium;diformiat
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Calcium formate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HCOO)2Ca
Menge 1 kg
Merck Index 15,167
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 130.11
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium formate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium formate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Calciumformiat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado