Learn More
Calciumchlorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
276.00 CHF - 2335.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10043-52-4 |
---|---|
Summenformel | CaCl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 110.98 |
MDL-Nummer | MFCD00010903 |
InChI-Schlüssel | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
PubChem CID | 5284359 |
ChEBI | CHEBI:3312 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11319818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044280.09 |
10 g |
276.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11329818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044280.18 |
50 g |
764.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11309818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044280.30 |
250 g |
2335.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Calcium chloride is used as a drying and dehydrating agent for organic liquids and gases and for solids in desiccators. Common applications include brine for refrigeration plants and ice and dust control on roads. Use of calcium chloride and urea has been reported to significantly increase average fruit weight and ascorbic acid content in pomegranate. The strawberry fruit storability can also be improved by edible coating of calcium chloride. It is used in drying tubes in research laboratories, salt/chemical based dehumidifiers, fire-extinguishers, plastics, ceramic slipware, as flux in the Davy process for the manufacture of sodium and to increase water hardness in swimming pool. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. CaCl2-Pybox (pyridine flanked by two oxazoline groups) has been reported to be an efficient chiral catalyst for asymmetric 1,4-addition reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with nitroalkenes, affording gamma-nitro carbonyl compounds in high enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10043-52-4 | |
110.98 | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
5284359 | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] |
CaCl2 | |
MFCD00010903 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
CHEBI:3312 |
Spezifikation
>1600°C | |
782°C | |
Weiß bis grau | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00010903 | |
Freely soluble in water,ethanol,methanol and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide and ethyl acetate. | |
[Cl-].[Cl-].[Ca++] | |
110.98 | |
CHEBI:3312 | |
2.15 g/cm3 at 20°C |
Calcium chloride | |
10043-52-4 | |
Pulver | |
CaCl2 | |
calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal | |
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium; Dichlorid | |
5284359 | |
110.99 |
Sicherheit und Handhabung
Staub nicht einatmen.Kontakt mit der Haut vermeiden.
P264b-P280i-P305+P351+P338-P312-P501c
Gehäuse H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-140-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV9800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Calcium chloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride