Learn More
Calciumchloridlösung, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumchloridlösung |
CAS | 10043-52-4 |
Menge | 1 l |
Summenformel | CaCl2 |
MDL-Nummer | MFCD00010903 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Synonym | Calciumchlorid, Calciumdichlorid, Wasserfreies Calciumchlorid, Calcium-II-chlorid, Calorid, Flüssig, Calciumchlorid-Pellets, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
InChI-Schlüssel | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
IUPAC-Name | Calcium; Dichlorid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calciumchloridlösung
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchloridlösung, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur