Learn More
Calciumchlorid-Hexahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10054483
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumchlorid-Hexahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10054483
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10054483
Marke: Thermo Scientific Acros 389260010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-34-7
Summenformel CaCl2·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 219.08
MDL-Nummer MFCD00149616
InChI-Schlüssel QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6093252
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 30.0°C
Namenshinweis For analysis
Farbe Farblos
pH 4.5 to 8.5 (5% soln.)
Physikalische Form Stückchen
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCl2·6H2O
Merck Index 15, 1661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Formelmasse 219.08
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number389262500,389260025,389260010
ChargennummerA0465309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number389262500,389260025,389260010
ChargennummerA0465311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number389262500,389260025,389260010
ChargennummerA0461088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2024 Catalog Number389262500,389260025,389260010
ChargennummerA0461086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number389262500,389260025,389260010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid-Hexahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >