Learn More
Calciumchlorid, hochrein, SLR, verschmolzen, granular, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
Calciumchloride, hochrein, SLR, verschmolzen, granular
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1600°C |
Schmelzpunkt | 782°C |
Farbe | Beige |
pH | 8 to 10 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 110.99g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium chloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid, hochrein, SLR, verschmolzen, granular, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur