Learn More
Calciumchlorid, wasserfreies Pulver, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
30.60 CHF - 192.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcalMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11357966
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13191.30
250 g
30.60 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11367966
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13191.0B
1000 g
62.75 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11347966
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13191.0I
5000 g
192.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Calciumchlorid wird als Trocknungs- und Entwässerungsmittel für organische Flüssigkeiten und Gase sowie für Feststoffe in Exsikkatoren eingesetzt. Zu den gängigen Anwendungen gehören Salzlake für Kühlanlagen und die Eis- und Staubkontrolle auf Straßen. Die Verwendung von Calciumchlorid und Harnstoff soll das durchschnittliche Fruchtgewicht und den Ascorbinsäuregehalt im Granatapfel signifikant erhöhen. Die Lagerfähigkeit von Erdbeeren kann auch durch eine essbare Beschichtung mit Calciumchlorid verbessert werden. Es wird in Trocknungsröhrchen in Forschungslaboren, in Salz-/Chemikalien-basierten Luftentfeuchtern, Feuerlöschern, Kunststoffen, Keramik mit Engobenmalerei, als Flussmittel im Davy-Prozess zur Herstellung von Natrium und zur Erhöhung der Wasserhärte im Schwimmbad eingesetzt. Es verhindert das Quellen von Ton in der Wasserphase von invertierten Emulsionsbohrflüssigkeiten. CaCl2-Pybox (Pyridin, flankiert von zwei Oxazolin-Gruppen) wurde als effizienter chiraler Katalysator für asymmetrische 1,4-Additionsreaktionen von 1,3-Dicarbonylverbindungen mit Nitroalken beschrieben, der Gamma-Nitro-Carbonylverbindungen mit hoher Enantioselektivität bietet.
Hinweise
2.15Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Boran, Boroxiden, Zink, Calciumoxid, Brom-Trifluorid und Methylvinylether.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid, wasserfreies Pulver, 97 %, Thermo Scientific Chemicals