Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat (weiße Kristalle bis Pulver), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Calciumchlorid-Dihydrat (weiße Kristalle bis Pulver)
Calciumchlorid eignet sich für die Herstellung von Pufferlösungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium Chloride Dihydrate |
Schmelzpunkt | 175 °C |
Farbe | Beige-Weiß |
pH | 4,5 bis 6,5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 105.0 % |
Merck Index | 15, 1661 |
Formelmasse | 147.02 |
Reinheit (%) | 99.0 to 105.0% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium Chloride Dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat (weiße Kristalle bis Pulver), Fisher BioReagents™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur