Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, ACS, 99.0 bis 105.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367608
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumchlorid-Dihydrat, ACS, 99.0 bis 105.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367608
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11367608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033296.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Calcium chloride dihydrate is widely used as an ingredient in ceramic slipware, cosmetic and food items. It acts as a pH buffer in swimming pool water. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. It is employed in the oil industry to increase the density of solids-free brines. It is used as a flux in the Davy process for the manufacture of sodium through the electrolysis of molten sodium chloride. It finds an important application as an additive in plastics, fire extinguishers, blast furnaces and in wastewater treatment as a drainage aid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2·2H2O
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride dihydrate
Namenshinweis For ACS analysis
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0-105.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetic acid and alcohol.
Formelmasse 147.02 (110.99 Anhydrous)
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 0.835 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP05E048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number033296.A3,033296.36
ChargennummerT29K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number033296.A3,033296.36
ChargennummerM29K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number033296.A3,033296.36
ChargennummerU18J055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number033296.A3,033296.36
ChargennummerZ19I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number033296.A3,033296.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride dihydrate
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat, ACS, 99.0 bis 105.0 %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis