Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium chloride dihydrate |
Schmelzpunkt | 175.0°C |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Complexometry) |
Strukturformel | CaCl2·2H2O |
Merck Index | 15,1661 |
Löslichkeitsinformationen | Clear colorless |
Formelmasse | 147.02 |
Reinheit (%) | 99% |
Güte | Biochemie |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium chloride dihydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur