Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994171
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 147.02
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium chloride dihydrate
Schmelzpunkt 175.0°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 105% (Complexometry)
Strukturformel CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15,1661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formelmasse 147.02
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.83
Dichte 0.8300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >