Learn More
Calciumchlorid, weißes bis graues Pulver, Granulat oder Beads, 93 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307658
Verfügbar ab: 18-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumchlorid, weißes bis graues Pulver, Granulat oder Beads, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307658
2 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11307658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033327.A3
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Calcium chloride is used as a drying and dehydrating agent for organic liquids and gases and for solids in desiccators. Common applications include brine for refrigeration plants and ice and dust control on roads. Use of calcium chloride and urea has been reported to significantly increase average fruit weight and ascorbic acid content in pomegranates. The strawberry fruit storability can also be improved by edible coating of calcium chloride. It is used in drying tubes in research laboratories, salt/chemical based dehumidifiers, fire-extinguishers, plastics, ceramic slipware, as flux in the Davy process for the manufacture of sodium and to increase water hardness in swimming pool. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. CaCl2-Pybox (pyridine flanked by two oxazoline groups) has been reported to be an efficient chiral catalyst for asymmetric 1,4-addition reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with nitroalkenes, affording gamma-nitro carbonyl compounds in high enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt >1600°C
Chemischer Name oder Material Calcium chloride
Schmelzpunkt 782°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 93%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,ethanol,methanol and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide and ethyl acetate.
IUPAC-Name Calciumdichlorid
Formelmasse 110.99
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR09L006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number033327.A3,033327.36
ChargennummerQ17J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Catalog Number033327.A3
ChargennummerZ20H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number033327.A3,033327.36
ChargennummerD22P08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number033327.A3,033327.36
ChargennummerK20U006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number033327.A3,033327.36
Name des Produkts
Calciumchlorid, weißes bis graues Pulver, Granulat oder Beads, 93 %, Thermo Scientific Chemicals >