Learn More
Calciumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
106.53 CHF - 336.68 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
IUPAC-Name Calciumdichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12674977
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192731000
100 g
106.53 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12684977
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
192735000
500 g
336.68 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Calciumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals