Learn More
Calciumcarbonat, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11324728
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumcarbonat, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11324728
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11324728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043073.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Calcium carbonate is used in medicine and agriculture. It is also used in flue gas desulfurization in fossil fuel power stations, production of toothpaste, ceramics/glazing applications, purification of iron from iron ore, and to clean tarnish on silver. It is used in the refining of sugar, as filler in thermosetting resins, as an abrasive, as an extender in paints, and as a formation-bridging filtercake-sealing agent in oil industry. It is used in swimming pools for controlling the pH, to improve the rigidity of polypropylene compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 800°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.997% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids and insoluble in water.
IUPAC-Name Calciumcarbonat
Formelmasse 100.09
Brechungsindex 1.6583
Aussehen White powder
Dichte 2.93
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR02K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Artikelnummer043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
ChargennummerY29J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Artikelnummer043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
ChargennummerY10J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Artikelnummer043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
ChargennummerR23I059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2022 Artikelnummer043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
ChargennummerW03A011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer043073.06,043073.14,043073.36,043073.22
Name des Produkts
Calciumcarbonat, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >