Learn More
Calciumcarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E170, ausgefällt, 98.5-100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15671080
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumcarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E170, ausgefällt, 98.5-100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671080 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15671080
Marke: Honeywell-Fluka 120101KG
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, ausgefällt, 98.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumkarbonat, Kalkstein, Kreide, Calcit, Kohlensäure-Calciumsalz 1:1, Marmor, Aragonit, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumkarbonat (Caco3)
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel CaCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 8008338
IUPAC-Name Calcium;carbonat
Formelmasse 100.09 mol
Reinheit (%) 98.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
Güte puriss.
Dichte 2.93 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number120105000,120100025,12010-1KG,120101000,12010-25KG,12010-2.5KG,12010-6X1KG
ChargennummerA0438311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number120105000,120100025,12010-1KG,120101000,12010-25KG,12010-2.5KG,12010-6X1KG
ChargennummerM1270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog Number12010-1KG
ChargennummerA0394636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number120105000,120100025,12010-1KG,120101000,12010-25KG,12010-2.5KG,12010-6X1KG
ChargennummerA0404349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number120105000,120100025,12010-1KG,120101000,12010-25KG,12010-2.5KG,12010-6X1KG
Produktidentifikator
  • Calciumcarbonat
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumcarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E170, ausgefällt, 98.5-100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™ >