Learn More
Calciumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15204258
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204258
5 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 15204258
Marke: Thermo Scientific Acros 450680050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Merck Index 15,1659
Löslichkeitsinformationen (in dilute HCl) Clear colorless to light yellow
IUPAC-Name Calcium;carbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2% max. (200°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number450680010,450680050,450680250
ChargennummerA0463891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number450680010,450680050,450680250
ChargennummerA0461826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number450680010,450680050,450680250
ChargennummerA0459870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number450680010,450680050,450680250
ChargennummerA0458862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number450680010,450680050,450680250
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >