Learn More
Calciumcarbonat, 99 %, zur Analyse, gefällt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium carbonate |
Schmelzpunkt | 825.0°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry) |
Strukturformel | CaCO3 |
Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
Merck Index | 15, 1659 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium carbonate
Name des Produkts
Calciumcarbonat, 99 %, zur Analyse, gefällt, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur