Learn More
Calciumcarbonat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10606504
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumcarbonat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606504
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10606504
Marke: Thermo Scientific Acros 423511000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dried substance) (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC-Name Calcium;carbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423515000,423511000,423510025
ChargennummerA0465844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number423515000,423511000,423510025
ChargennummerA0435689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number423515000,423511000,423510025
ChargennummerA0460448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number423515000,423511000,423510025
ChargennummerA0457433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number423515000,423511000,423510025
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate
Name des Produkts
Calciumcarbonat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >