Learn More
Calciumcarbonat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
72.56 CHF - 216.08 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Summenformel | CCaO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.09 |
MDL-Nummer | MFCD00010906 |
InChI-Schlüssel | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama |
PubChem CID | 10112 |
ChEBI | CHEBI:3311 |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11944311
|
Thermo Scientific Acros
437190050 |
5 g | Glasflasche |
72.56 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11954311
|
Thermo Scientific Acros
437190250 |
25 g | Glasflasche |
216.08 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
10112 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
CHEBI:3311 |
Spezifikation
Calcium carbonate | |
471-34-1 | |
Pulver | |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium;carbonat | |
10112 | |
100.09 | |
Spurenmetallbasis |
825.0°C | |
Weiß | |
39 to 42% (Complexometry) | |
CaCO3 | |
15,1659 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
CHEBI:3311 | |
99.999% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
- Calcium carbonate