Learn More
Calciumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381749
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381749
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11381749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012365.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Manufacture of paint, rubber, plastics, etc. In food, cosmetics, and pharmaceuticals. As soil conditioner, neutralizer of surface waters, and as an industrial acid neutralizerIt is used medicinally as a calcium supplement or as an antacid. It is also used for industrial purposes. Calcium carbonate is the most widely used mineral in paper, plastics, paints and coatings industries. Hierarchical hollow calcium carbonate particles shows an useful application as anticancer drug carrier. It plays an essential role to catalyze alcoholysis of fats and oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Herstellung von Farbe, Gummi, Kunststoffen usw.
  • In Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika
  • Als Bodenkonditionierer, Neutralisator von Oberflächenwasser und als industrieller Säureneutralisator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-Name Calciumcarbonat
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 800°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Merck Index 14,1657
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water; Soluble in diluted acids
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.6583
Dichte 2.930 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS19L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2025 Artikelnummer012365.A3,012365.36
ChargennummerX07A004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Artikelnummer012365.A3,012365.36
ChargennummerW12K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Artikelnummer012365.A3,012365.36
ChargennummerT15K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Artikelnummer012365.A3,012365.36
ChargennummerM23K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Artikelnummer012365.A3,012365.36
Name des Produkts
Calciumcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >