Learn More
Kalziumkarbonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10021250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalziumkarbonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509785 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10021250
Marke: Thermo Scientific Acros 124670010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15,1659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC-Name Calciumcarbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) ≥98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2025 Artikelnummer124670010,124670025,124670100
ChargennummerA0468065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer124670010,124670025,124670100
ChargennummerA0461810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Artikelnummer124670010,124670025,124670100
ChargennummerA0459808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Artikelnummer124670010,124670025,124670100
ChargennummerA0452274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer124670010,124670025,124670100
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate
Name des Produkts
Kalziumkarbonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >