Learn More
Kalziumkarbid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337877
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalziumkarbid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337877
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 x 1 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11337877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014308.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-20-7 | C2Ca
Calcium carbide is used as a desulfurizer, dehydrant of steel, fuel in steel making, powerful deoxidizer and as a source of acetylene gas. It is used as a starting material for the preparation of calcium cyanamide, ethylene, chloroprene rubber, acetic acid, dicyandiamide and cyanide acetate. It is used in carbide lamps, toy cannons such as the big-bang cannon and bamboo cannon. It is associated with calcium phosphide and used in floating, self-igniting naval signal flares. Further, it is involved in the reduction of copper sulfide to metallic copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-20-7
Summenformel C2Ca
MDL-Nummer MFCD00010905
Synonym calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbide
Schmelzpunkt 2300°C
Farbe Grau bis Schwarz
Physikalische Form 9 bis 40 mm-Klumpen
Menge 1 kg
Beilstein 3909011
Formelmasse 64.09
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Grayish black lump
Dichte 2.22 g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN26K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Artikelnummer014308.D9,014308.A1
ChargennummerX10J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Artikelnummer014308.D9,014308.A1
ChargennummerT24J053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Artikelnummer014308.D9,014308.A1
ChargennummerM10I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer014308.D9,014308.A1
ChargennummerZ13F004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer014308.D9,014308.A1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium carbide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P334-In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium carbide, Calcium oxide
Name des Produkts
Kalziumkarbid, Thermo Scientific Chemicals >