Learn More
Calciumbromid-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15129323
Verfügbar ab: 11-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calciumbromid-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15129323
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
2.5 kg
Artikelnummer. 15129323
Marke: Thermo Scientific Acros 450632500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71626-99-8
Summenformel Br2Ca
Molekulargewicht (g/mol) 199.89
MDL-Nummer MFCD00149608
InChI-Schlüssel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdibromid
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium bromide hydrate
Schmelzpunkt 730.0°C
Menge 250 g
Strukturformel CaBr2·xH2O
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Formelmasse 199.9
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number450632500,450630025
ChargennummerA0468886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number450632500,450630025
ChargennummerA0468988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number450632500,450630025
ChargennummerA0466093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number450632500,450630025
ChargennummerA0465172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number450632500,450630025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium bromide, hydrate
Name des Produkts
Calciumbromid-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals >