Learn More
Calcium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15412717
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calcium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412717
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15412717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046533.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 165324-09-4 | C4CaF12N2O8S4 | 600.349 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165324-09-4
Summenformel C4CaF12N2O8S4
Molekulargewicht (g/mol) 600.349
MDL-Nummer MFCD14156019
InChI-Schlüssel WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium bis trifluoromethylsulfonyl imide, calcium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, calcium ii triflimide, calcium trifluoromethanesulfonimide, calcium bistrifluoromethanesulfonimide, calcium bis trifluoromethylsulfonyl amide, calcium bis bistriflylimide anion, calcium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, bis bis trifluoromethylsulfonyl amino calcium, bis trifluoromethanesulfonyl imide calcium ii salt
PubChem CID 46242197
IUPAC-Name Calcium;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Schmelzpunkt >300°C
Strukturformel [(CF3SO2)2N]2Ca
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 600.35
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
Calcium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals >