Learn More
Kalziumarsenat, weißes Pulver, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Calcium arsenate is also used in weather- resistant wood treatment. It was used mainly in viticulture, in the past. it was mainly used against the boll weevil in cotton cultivation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium arsenate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water and acids,insoluble in organic solvents |
Formelmasse | 398.03 |
Verpackung | Verpackungsgruppe II |
Dichte | 3.62 g/cm3 at 20°C |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P18I030 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 039219.18,039219.30 |
H26T024 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039219.18,039219.30 |
X26G070 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039219.18,039219.30 |
E14M27 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039219.18,039219.30 |
B15S023 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 039219.18,039219.30 |