Learn More
Kalziumaluminiumoxid, weißes Pulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328077
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalziumaluminiumoxid, weißes Pulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781833
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11328077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022646.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12042-68-1 | Al2CaO4 | 158.037 g/mol
Calcium aluminum oxide is used as a precursor in the production of naphtha steam reforming catalysts, refinery gas steam reforming catalysts, aluminum chlorohydrate, secondary hydrocarbon steam reforming catalysts. It is also used in the production of refractory and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12042-68-1
Summenformel Al2CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.037
MDL-Nummer MFCD00049722
InChI-Schlüssel XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
PubChem CID 159415
IUPAC-Name Calcium;oxido(oxo)aluman
SMILES [O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium aluminum oxide
Schmelzpunkt 1600°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 158.02
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.981
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN04L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Artikelnummer022646.22,022646.14,022646.06
ChargennummerX13J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Artikelnummer022646.22,022646.14,022646.06
ChargennummerW17G033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Artikelnummer022646.22,022646,022646.14,022646.06
ChargennummerT20C023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer022646.22,022646.14,022646.06
ChargennummerI04M17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer022646.22,022646.14,022646.06
Name des Produkts
Kalziumaluminiumoxid, weißes Pulver, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >