Learn More
Calcium, 99 %, granuliert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10226450
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Calcium, 99 %, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226450 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10226450
Marke: Thermo Scientific Acros 201185000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
Farbe Grau
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 845.0°C
Siedepunkt 1484.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel Ca
Menge 500 g
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Formelmasse 40.07
Reinheit (%) 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Form Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P370+P378-Bei Brand: Kohlendioxid zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calcium, 99 %, granuliert, Thermo Scientific Chemicals >